Learn More
Buerkle™ Shallow-Form Photographic Tray without Bottom Ribs
In PVC rigido di alta qualità. I vassoi fotografici a forma poco profonda Buerkle™ privi di nervature inferiori sono adatti per scopi universali di laboratorio o di stoccaggio.
Marca: Buerkle™ 4203-2050
120.58 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- PVC
- Forma bassa
- Pareti spesse, infrangibile
- Altamente resistente ad acidi e alcali
- Resistente a temperature da -30°C a +70°C
Specifica
Base interna: 510 x 610 mm; bordo esterno: 590 x 680 mm | |
70 mm | |
PVC | |
610 mm (Inner Base), 680 mm (Outer Base) | |
Rectangular |
Rosso | |
510 mm (Inner Base), 590 mm (Outer Base) | |
Poco profondo | |
2.75 in. |