Learn More
Epredia™ Shandon™ Broad Point Dressing Thumb Forceps, Fine serrated tip, premium, 5.5 in. (14.0cm)
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Grado:
Premium
Standard
Lunghezza (sistema imperiale):
4.5 in.
5 in.
5.5 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Features:
- Properly hardened, tempered and passivated
- Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
- Patterns, dimensions and finish held to exacting standards
Specifica
Specifica
| Product Type | Thumb Forceps |
| Grado | Premium |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 11.4 cm |