Learn More
Epredia™ Cryochrome™ Embedding Resin
Support tissue for frozen sectioning with Epredia™ Cryochrome™ Embedding Resin.
Marca:  Epredia™ 9990428
Codice prodotto. 12543527
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Color codes frozen sections for easy identification and tracking
  • Four colors available: pink, blue, yellow, green
  • Formulated with physical characteristics identical to Cryomatrix™ embedding resin
Specifica
Specifica
Embedding Media
120mL