Learn More
Epredia™ Resina di inclusione Cryomatrix™
Secure and support tissue with Epredia™ Cryomatrix™ embedding resin, an outstanding product used to support tissue for frozen sectioning.
Marca: Epredia™ 6769006
139.83 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Forms a firm bond with the specimen holder
- Freezes quickly, sections smoothly
- Dissolves in water without residue
Specifica
120 mL | |
Resina di inclusione Cryomatrix |