Learn More
Epredia™ Sistema per l’allestimento di blocchi di cellule Shandon™ Cytoblock™
Elaborazione facile, rapida e affidabile di FNAs, frammenti di tessuto e pellet cellulare grazie al sistema di allestimento dei blocchi di cellule Epredia™ Shandon™ Cytoblock™.
Marca: Epredia™ 7401151
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02700kg
Description
Elaborazione facile, rapida e affidabile di FNAs, frammenti di tessuto e pellet cellulare grazie al sistema di allestimento dei blocchi di cellule Thermo Scientific™ Shandon™ Cytoblock™.
- Increases ability to process scanty or unseen material for cell block and reduces loss of critical material
- Suitable for immunohistochemical techniques
- Replaces time-consuming and costly agar and thrombin techniques
- Requires phosphate-free fixative on processor, such as Epredia™ fixatives Zinc Formal-Fixx™, Formal-Fixx, or Glyo-Fixx™ (formalin substitute) or simply bypass formalin fixation steps on processor
- Cytoblock system can also be run on a rapid biopsy program
Specifications
Reagente di sostituzione | |
Cell Block Preparation System Reagent |