Learn More
Epredia™ Fermaglio per vetrini in acciaio inossidabile Shandon™ Cytoclip™
Il fermaglio per vetrini in acciaio inossidabile Epredia™ Shandon Cytoclip trattiene la camera di campionamento monouso Cytofunnel™ a contatto con il vetrino per microscopio.
Marca:  Epredia™ 59910052
410.74 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21865" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12608036
  • 651.00€ / pezzi 6
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Il fermaglio per vetrini in acciaio inossidabile Thermo Scientific™ Shandon Cytoclip trattiene la camera di campionamento monouso Cytofunnel™ a contatto con il vetrino per microscopio.
Accoppiamento magnetico estremamente forte e meccanismo di agitazione ad avvio lento. Tempi rapidi di riscaldamento e un'eccellente velocità di trasferimento termico, grazie alla perfetta integrazione della struttura del riscaldatore e alla piastra superiore in lega di alluminio con rivestimento in ceramica che assicura un'eccellente uniformità di temperatura e resistenza alla corrosione permettendo allo stesso tempo il monitoraggio ottimale delle variazioni di colore nei campioni o nei terreni durante il funzionamento.
Controllo affidabile per la massima precisione
  • Controllo PID microprocessore
  • Velocità di agitazione massima di 2000 giri/min
  • In caso di cambiamento di viscosità, la funzione di feedback mantiene la velocità normale
  • Intervallo temperatura: max. 350°C (662°F)
Le comode funzionalità offrono un'ottima flessibilità
  • Due fori filettati per le aste di supporto per vari tipi di dispositivi, come sensori di temperatura, termometri, vetreria di laboratorio e altro ancora
Funzioni di sicurezza per la massima tranquillità
  • L'indicatore di avviso di piastra calda si accende quando l'unità viene spenta ma resta ancora collegata fino a quando la piastra raggiunge la temperatura ambiente
  • Spegnimento automatico in caso di sovratemperatura
  • Cavo di alimentazione rimovibile
  • Protezione dagli schizzi trasparente opzionale
Struttura/capacità
  • Capacità di agitazione: 20 l (H2O)
  • Dimensioni piastra superiore: 140 mm / 5.5 pollici di diametro
  • Materiale piastra superiore: alluminio rivestito in ceramica
  • Dimensioni di ingombro (Lun x Lar x A): 290 x 161 x 100 mm (11.42 x 6.34 x 3.94 in.)
  • Materiale corpo: alluminio
  • Display: digitale a LED (risoluzione 0.1C)
  • Potenza riscaldamento: 600 W
  • Carico max: 25 kg (55.1 libbre)
  • Specifiche elettriche 120 V, 60 Hz / 230 V, 50/60 Hz
Accessori opzionali
  • Bagno riscaldato (Cod. prod. 11-676-269)
  • Protezione di sicurezza trasparente (Cod. prod. 11-676-270)
  • Asta di supporto (Cod. prod. 11-676-271)
  • C-5, supporto di serraggio (Cod. prod. 11-676-276)
  • 3 clip a forcelle (Cod. prod. 11-676-277)
Specifica
Specifica
Fermaglio per vetrini in acciaio inossidabile
6/scatola