Learn More
Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Red Collection Fluid
Codice prodotto. p-4530251 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 mL
120 mL
500 ml
1 gal.
Dimensione della confezione:
1L
4L
pezzi 125
pezzi 180
Codice prodotto. 12628346
Marca: Epredia™ B9990802
Allow for more accurate evaluation of cytological features with Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Red Collection Fluid, which lyses RBCs and solubilizes proteins.
  • Pre-filled containers available
  • Ready-to-use, alcohol-based fluid
  • Compatible with immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Collection Fluid
Quantità 20 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: isopropyl alcohol, methyl alcohol, ethylene glycol, formaldehyde, sodium hydroxide