Learn More
Epredia™ Shandon™ Dual Blade Manual Bone Saw: Replacement Blades
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Replacement Blades, Coarse
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
High-quality blades for use with Shandon Dual Blade Manual Bone Saw
Specifica
Specifica
| Descrizione | Replacement Blades, Coarse |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dual Blade Manual Bone Saw (1001797) |
| Include | Replacement blade set (includes links) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 17.8 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 22.9 cm |