Learn More
Epredia™ Shandon™ Fine Point Dissecting Scissors, Angular, Premium, 4.5 in. (11.4cm)
Codice prodotto. 15644444 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Grado:
Premium
Standard
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15644444
Marca: Epredia™ 11999
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Epredia™ Shandon Fine Point Dissecting Scissors are available in Premium and Standard grades.
  • Properly hardened, tempered and passivated
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Patterns, dimensions and finish held to exacting standards, producing the finest instruments available
  • Guaranteed to be free from defects in material and workmanship
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dissecting Scissors
Blade Style Angled
Grado Standard
Lunghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 11.4 cm
Stile punta Fine Point