Learn More
Epredia™ Glyo-Fixx™
Obtain superior results to neutral buffered formalin with Glyo-Fixx™, a noncarcinogenic, nonsensitizing, and environmentally friendly substitute.
Marca:  Epredia™ 6764260
Codice prodotto. 10249908
  • 227.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Produces distinct and crisp cellular morphology
  • Fixes most antigens without impairing immunoreactivity
  • Allows special stain dyes, including silver procedures, to be sharp without background staining
  • Presents fine detail in specimen structure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Fixative
5 gal.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Epredia™ Glyo-Fixx™ > 5 gal. (18.9L); 1 ea.