Learn More
Epredia™ Shandon™ Harris Hematoxylin
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 l
4L
2 x 1 l
2 x 1L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
Acidifed: Intensely stained, blue-black nuclei
Non-acidified: Intensely stained, blue-black nuclei
Specifica
Specifica
| Tipo | Hematoxylin |
| Quantità | 2 x 1L |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H350-Può provocare il cancro.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium iodate, aluminium ammonium sulphate dodecahydrate, hematoxylin, ethyl alcohol, methyl alcohol