Learn More
Epredia™ Shandon™ Instant Eosin
Obtain brilliant and consistent staining with Epredia™ Shandon™ Instant Eosin.
Marca:  Epredia™ 6765540
Codice prodotto. 10046318
  • 255.00€ / pezzi 6
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stable and precipitate-free; no filtering
  • pH-adjusted for maximum stain uptake
  • Economical powder stores indefinitely
  • Compatible with all alum Hematoxylin stains
Specifica
Specifica
Alum Hematoxylin Stains
Eosin
Liquid
Eosin
Healthcare
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: monosodium phosphate, sodium phosphate dibasic, eosin-y dye,sucrose