Learn More
Epredia™ M-1 Embedding Matrix
Obtain optimal sample preparation with Epredia™ M-1 embedding matrix.
Marca: Epredia™ 1310
70.50 EUR valido fino al 2025-02-28
Usa il codice promo "24154" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Solution is clear and water-soluble
- °°°°
- Particularly effective on specimens with high water content such as eyes and CNS
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
180 mL | |
Matrice di inclusione | |
Campioni con alto contenuto di acqua, quali occhi e SNC |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- SHANDON M-1 EMBEDDING MATRIX 180ml
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Phenol