Learn More
Epredia™ Shandon™ Microsette™ Biopsy Cassettes in Tubes, aqua
Codice prodotto. 12933785 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Lilac
Orange
Pink
White
Dimensione della confezione:
pezzi 750
Codice prodotto. 12933785
Marca: Epredia™ B1000731PK
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ensure maximum fluid exchange, even with needle biopsies with Epredia™ Shandon™ Microsette™ Biopsy Cassettes in Tubes.
  • Holes have a diameter of only 0.26mm
  • Large compartment measures 25 x 30mm
  • Biopsy sponges are not necessary
  • Cassette writing face is at a 45° angle
  • Cases of 10 tubes of 75 cassettes each
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stile pori Small Round Pore
Angolo della faccia di scrittura 45°
Colore Pink
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Larghezza (sistema metrico) 30 mm
Materiale Acetal Polymer
Product Type Biopsy Cassette