Learn More
Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™ Reagent
Achieve improved cell clarity by removing excess hematoxylin from the slide with Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™, a specially-formulated acid alcohol solution.
Marca:  Epredia™ 6769009
38.54 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21706" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12513627
  • 60.50€ / 4L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Key Features 
  • Removes residual hematoxylin staining the glass.
  • Designed to be used on the full line of Epredia Shandon automatic stainers as well as manual methods.
Nu-Clear I
  • Fast-acting solution
  • Recommended to be used as a 10-second step in most protocols
  • Particularly beneficial for use with Harris hematoxylin
  • May be used on the Epredia Varistain™ 24-4 or Shandon Varistain Gemini slide stainers
Nu-Clear II
  • Less concentrated
  • Recommended as a 20-second step
  • May be used on the Epredia Shandon Linistat and other linear stainers
  • Rcommended for use with Gill hematoxylins
Specifica
Specifica
Tissue Processing Reagent
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ehtyl alcohol, methyl alcohol, methylisobutyl ketone, hydrochloric acid