Learn More
Epredia™ Peel-A-Way™ Disposable Embedding Molds
Promote rapid paraffin hardening with Epredia Peel-A-Way Disposable Embedding Molds.
Marca:  Epredia™ 1220
288.67 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21683" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12647736
  • 377.00€ / pezzi 288
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of rigid transparent plastic.
Specifica
Specifica
Plastica
22 x 22 mm tapered to 12 x 12 mm, 20 mm deep
Truncated, tapered