Learn More
Epredia™ Shandon™ Stainless-Steel Deep Instrument Trays, 18.1x 12.4 x 2.4 in. (L x W x D) (46 x 31.4 x 6cm)
Codice prodotto. p-4520609 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
18.1 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13457509
Marca: Epredia™ 6127
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Epredia™ Shandon Stainless-Steel Deep Instrument Trays are available in three sizes.
  • Constructed of surgical grade stainless steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Instrument Trays
Materiale Stainless Steel
Dimensioni (L x P x A) 18.1 x 12.4 x 2.4 in. (46 x 31.4 x 6 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 18.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 46 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 31.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Altezza (sistema metrico) 6 cm