Learn More
Epredia™ Shandon™ Straight Blunt/Blunt Dissecting Scissors, standard, 6.5 in. (16.5cm)
Codice prodotto. p-4520897 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
14 cm
Grado:
Premium
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15694444
Marca: Epredia™ 728202
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Epredia™ Shandon Straight Blunt/Blunt Dissecting Scissors are available in Premium and Standard grades.
  • Properly hardened, tempered and passivated
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Patterns, dimensions and finish held to exacting standards, producing the finest instruments available
  • Guaranteed to be free from defects in material and workmanship
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dissecting Scissors
Blade Style Straight
Grado Premium
Lunghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14 cm
Stile punta Blunt/Blunt