Learn More
Epredia™ Shandon™ Straight Sharp/Sharp Dissecting Scissors, standard, 4.5 in. (11.4cm)
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
11.4 cm
14 cm
16.5 cm
Grado:
Premium
Standard
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Properly hardened, tempered and passivated
- Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
- Patterns, dimensions and finish held to exacting standards, producing the finest instruments available
- Guaranteed to be free from defects in material and workmanship
Specifica
Specifica
| Product Type | Dissecting Scissors |
| Blade Style | Straight |
| Grado | Premium |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16.5 cm |
| Stile punta | Sharp/Sharp |