Learn More
Epredia™ Shandon™ Suresorb™ Clinical Pads and Formaldehyde Neutralizer Pads
Absorb and lock in liquids with Epredia™ Shandon™ Suresorb™ Clinical Pads and Formaldehyde Neutralizer Pads.
370.00€ - 2110.00€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12552736
|
Epredia™
5641 |
Formaldehyde Neutralizer Pad | 10 in. | 8 in. |
2110.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 15-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12532736
|
Epredia™
56411 |
Formaldehyde Neutralizer Pad | 10 in. | 8 in. |
370.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 15-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12542736
|
Epredia™
5643 |
Formaldehyde Neutralizer Pad | 20 in. | 16 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Fiber resists tearing, even when saturated
- Formaldehyde neutralizer pads reduce exposure by chemically bonding with formaldehyde, resulting in the encapsulation of vapors—ideal for grossing areas and autopsy work
- Clinical pads work as surgical cutting board pads, dissecting pads, autopsy table pads and liners for body trays and cadaver bags
Specifica
Formaldehyde |