Learn More
Epredia™ Shandon™ Tube Occluding Clamp Hemostatic Forceps, 4.5 in. (11.4cm)
Epredia™ Shandon Tube Occluding Clamp Hemostatic Forceps are available in premium and standard grades.
55.00€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12766587
|
Epredia™
3120012 |
7 in. |
55.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Features:- Properly hardened, tempered and passivated
- Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
- Patterns, dimensions and finish held to exacting standards
- Guaranteed to be free from defects in material and workmanship
Specifica
Hemostatic Forceps | |
Standard | |
Straight |