Learn More
Epredia™ Xylene Substitute
Achieve safer, more convenient processing, staining and coverslipping with Epredia™ Xylene Substitute.
Marca:  Epredia™ 6764506
186.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21628" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10524305
  • 255.00€ / pezzi 4
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Not sensitizing to normal skin
  • Evaporation rate similar to xylene
  • Virtually odorless aliphatic hydrocarbon—no citrus aroma
  • Airborne exposure limit three times safer than xylene (TLV 300ppm)
Specifica
Specifica
Xylene Substitute
4 x 1 gal.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: naptha (petroleum),hydrotreated heavy