Learn More
Cole-Parmer™ Sharpie™ Fine Point Permanent Marker
All-purpose markers with fine (1mm) tips. ™™
Marca: Cole-Parmer™ 09968-00
29.48 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Fine (1mm) tip
- Quick drying
- Water-resistant ink
- Nontoxic
- Conform to ASTM D-4236
Specifica
Pennarello indelebile | |
Nero | |
12Pack |