Learn More
Sharpsafe™ Impenetrable Polypropylene Disposal Containers
Codice prodotto. 11879550
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 l
60 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11879550
Marca: Sharpsafe™ SANBG60LADTEGH+
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use Sharpsafe™ Impenetrable Polypropylene Disposal Containers for incinerations or alternative treatments and for outstanding, impenetrable protection from leaks or sharps.
  • Yellow with orange lid
  • Clear British Standard markings
  • Visible fill line
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 l
Certificazione/Conformità Manufactured to BS 7320: 1990, ISO 9002 standards and UN Packing Group II approved
Tipo di chiusura White Lid
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm
Modello Rectangular
Quantità 1 Ea.
Include Closure
Materiale Polypropylene
Product Type Contenitore rettangolare