Learn More
Sharpsafe™ Contenitore per dispositivi medici taglienti in polipropilene Sharpsafe™
Codice prodotto. 12983525
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.0 L
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12983525
Marca: Sharpsafe™ 41005430
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for use in public access areas such as A&E and Out-patients. Sharpsafe™ Polypropylene Medicinal Sharps Container allows easy disposal of sharps but provides added security for both the user and the general public. The Protected Access range also discourages the use of the sharps container for non sharps waste, avoiding unnecessary waste disposal costs.
  • Easy disposal of sharps
  • Protected Access range 
  • Polypropylene
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4 L
Certificazione/Conformità BS 7320, AFNOR NX30-500, UN 3291
Tipo di chiusura Coperchio
Colore chiusura Yellow
Colore Giallo
Modello 4100
Quantità 1 ciascuno
Include Closure
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso in aree aperte al pubblico quali pronto soccorso e ambulatori
Materiale Polipropilene