Learn More
Contenitore per oggetti taglienti e appuntiti in polipropilene SHARPSGUARD™ Pharmi
Codice prodotto. 12302449
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
11.5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12302449
Marca: Daniels Healthcare DD210
An ideal general-purpose pharmaceutical waste container for the disposal of medicinal waste in original packaging. Sharpsguard™ pharmi 11.5 Multi-Purpose 10.91L Waste Container is supplied with lid assembled.
  • An ideal general-purpose waste container for the disposal of pharmaceutical waste in original packaging, such as unused pills; no sharps
  • This next evolution of the pharmi container offers a sustainable alternative made from 100% recycled plastic
  • While in use, this container can be positioned safely in one of the Point of Use accessories in the POUDS™ range
  • Container is for disposal by incineration or other authorized process; designed for the consignment of waste categorized by EWC codes: 18-01-09 and 18-02-08
Specifica
Capacità (sistema metrico) 11.5 l
Certificazione/Conformità BS 7320: 1990, ISO 9002
Tipo di chiusura Coperchio
Colore Blue
Altezza (sistema metrico) 285 mm
Lunghezza (sistema metrico) 176 mm
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) 77 x 45 mm (P x L)
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in sicurezza di rifiuti medicinali in confezione originale (compresse o flaconi)
Materiale Polypropylene
Product Type Waste Container