Learn More
Sharpsguard™ cyto 11.5 Multi-Purpose 9.27L Waste Container
Codice prodotto. 12342449
Click to view available options
Colore:
Purple Closure
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12342449
Marca: Daniels Healthcare DD610
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
An ideal multi-purpose container for cytotoxic and cytostatic waste. Sharpsguard™ cyto 11.5 Multi-Purpose 9.27L Waste Container has a robust pail handle for easy transportation.
  • Supplied with an absorbent pad
  • Rigid polypropylene construction and wall thickness
  • Offers outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids
  • When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
  • All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Specifica
Tipo Waste Bin
Materiale Polypropylene
Colore Purple Closure
Forma Round
Capacità (sistema metrico) 11.5 (Overall) L
Tipo di chiusura Click Lid
Include Absorbent Pad, Click Lid, Handle