Learn More
Sharpsguard™ Cyto 1 Polypropylene Disposal Bin, yellow with purple lid, 1L
Click to view available options
Colore:
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 30
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Tipo di chiusura | Hinged Lid |
| Colore | Yellow |
| Monouso | Single-use |
| Include | Absorbent pads, hinged lid |
| Materiale | Polypropylene |