Learn More
Daniels Healthcare™ Contenitore per oggetti taglienti e appuntiti per uso generico in polipropilene Sharpsguard™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 l
3.75 l
5 l
5 l
7 l
Altezza (sistema metrico):
163 mm
205 mm
218 mm
285 mm
Lunghezza (sistema metrico):
176 mm
176 mm
248 mm
Certificazione/Conformità:
BS 7320: 1990, ISO 9002
BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Maximum capacity in the minimum working space
- Manufactured to BS 7320: 1990, ISO 9002 standards and UN Packing Group II approved
- All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
- A robust side handle prevents the container rolling for safe transportation and ease of disposal
- Handle prevents the container rolling the unlikely event it is dropped, and allows the container to be hung onto a POUDS™ bracket
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2.5 l |
| Certificazione/Conformità | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
| Tipo di chiusura | Coperchio |
| Colore | Giallo |
| Altezza (sistema metrico) | 163 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 176 mm |
| Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) | 77 x 45 mm (P x L) |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Contenitore per oggetti taglienti e appuntiti ideale per uso generico, fornisce la massima capacità |
| Materiale | Polipropilene |