Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, Amber Glass, PE plug
Recommended for HPLC usage.
17.55€ - 24.55€
Specifica
Descrizione | Shell Vial |
---|---|
Colore | Amber |
Materiale | Glass |
Marking Spot | No |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11565914
|
Fisherbrand™
11 14 0545 |
2.3 mL |
17.55€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10455982
|
Fisherbrand™
15 14 0562 |
4 mL |
24.55€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Shell vials and the appropriate plugs can also be supplied as a 2in1 KIT
- A handy and inexpensive vial/ losure combination for uncritical analyses
Specifica
Shell Vial | |
Amber | |
Glass | |
No |