Learn More
Thermo Scientific™ Shell Vials
Codice prodotto. p-6062401
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
250 μL
275 μL
0.90 mL
1 mL
1.25 ml
2 ml
2.4 mL
2.5 mL
3.75 mL
5.5 mL
Colore:
Ambra
Clear
Trasparente
Tipo di chiusura:
Conical Insert (Polyspring)
Plug
Plug/Cap
Quantità:
100
100 Pk.
1000
1000 Pk.
200
200 Pk.
250 Pk.
500
500 Pk.
Discontinued
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 11901523
Marca: Thermo Scientific™ C401596
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Shell vials are an economical choice for many routine HPLC applications. Available in many sizes, they are sold as kits with caps to assure proper fit and function.
Shell vials are an economical choice for many routine HPLC applications. These neckless vials with inserts are sold as kits including polyethylene push in caps to assure proper fit and function. Vial selections include clear glass, amber glass or polypropylene. 8x35mm shell vials are designed specifically for Alcott Positive Displacement autosamplers. Choose from Thermo Scientific™ National™ and Chromacol™ brands.
  • Polyethylene SepCap with starburst center design eases syringe needle penetration
  • Convenient vial kits include equal quantities of vials and caps
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
  • Microsampling vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
Recommended for the following instruments:
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Waters™ (Wisp 96 respectively 48 Position Carousel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Vetro trasparente; SepCap; 1 ml
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 1.25 ml
Volume (sistema metrico) residuo <80 μl
Stile della base Fondo piatto
Volume (sistema metrico) totale 1.25 mL
Materiale chiusura Polyethylene
Tipo di chiusura Plug
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Quantità 200
Tipo 1 mL Shell Vial
Dimensione chiusura 8 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 1 mL