Learn More
Thermo Scientific™ Ripiani per stufe e incubatori Heratherm™
Codice prodotto. 10160060 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema imperiale):
11.4 in.
12.9 in.
14.8 in
14.8 in.
19.8 in.
20.2 in.
21.06 in.
Larghezza (sistema imperiale):
11.4 in.
12.9 in.
12.9 in
14.8 in.
19.8 in.
20.2 in.
21.06 in.
38.74 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Adv Prot OMH400/Gen Inc IGS400, 400l
Adv Prot OMH750/Gen Inc IGS750, 750l
Adv Prot/Gen Incubator 400l
Adv Prot/Gen Incubator 750l
Heratherm Adv Prot Incubator 100l
Heratherm Adv Prot Incubator 180l
Heratherm Adv Prot Oven 750I 400V
Heratherm Adv Protocol Incubator 60l
Heratherm Compact Incubator
Heratherm General Incubator 100L
Heratherm General Protocol Microbiological Incubator 180l
Incubatore microbiologico Heratherm General Protocol, 60 l
Lunghezza (sistema imperiale):
12.9 in.
17.2 in.
20.7 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10160060
Marca: Thermo Scientific™ 50127777
Ripiani in rete metallica e traforati
Perforated and wire mesh shelves
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Heratherm Adv Prot Incubator 180l
Tipo Ripiano
Include 1 Shelf, 2 shelf supports
Materiale Acciaio inox
N. di ripiani 1
Lunghezza (sistema imperiale) 17.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 19.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.2 cm
Profondità (sistema imperiale) 19.8 in.
Profondità (sistema metrico) 50.2 cm