Learn More
Emma Safety Footwear Shoe Laces
Available in White or black/gray colors.
4.20€ - 5.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10635015
|
Emma Safety Footwear
MM00006500 |
Black, Gray | 120 cm |
4.20€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10092154
|
Emma Safety Footwear
MM00006100 |
White | 95 cm |
5.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10566944
|
Emma Safety Footwear
MM00006400 |
Black, Gray | 95 cm |
4.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||