Learn More
Kartell™ Caraffa di misurazione in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Graduazioni:
25mL
50mL
250 ml
Altezza (sistema metrico):
116 mm
131 mm
165 mm
225 mm
Descrizione
- Permanent molded graduations provide clarity and reproducibility
- Autoclavable at 121°C
- Highly translucent, particularly when filled with liquid
- Thumb grip on handle creates stability and no-drip spout minimizes spillage when pouring liquids
- Suitable for foodstuff
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 5000 ml |
Colore | Semitrasparente |
Forma | Short |
Materiale | Polipropilene |
Graduazioni | 250 ml |
Autoclavabile | Sì |
Graduated | Sì |
Altezza (sistema metrico) | 225 mm |
Diametro (sistema metrico) | 190 mm |