Learn More
BRAND™ Short Form Polypropylene Graduated Cylinder
Codice prodotto. 12055322 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12055322
Marca: BRAND™ 41628
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polypropylene, high clarity.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Exposure to temperatures up to 80 °C will not cause permanently exceeded error limits
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Capacità (sistema metrico) 50 mL
    Materiale Polypropylene
    Tolleranza ±1 mL
    Classe B
    Calibrazione To Contain
    Bilancia Embossed
    Quantità 10
    Graduazioni 1 mL
    Limite di errore 1.0 mL
    Temperatura max 80°C
    Forma Round
    Base Type Esagonale
    Tipo Cilindro graduato