Learn More
Greiner Bio-One Shorty Sterile Serological Pipets
Drip-free pipetting design with high optical clarity and maximum accuracy.
273.00€ - 317.00€
Specifica
Descrizione | Shape: Shorty |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
Sterilità | Sterile |
Graduato | Yes |
Tipo di imballaggio | Individually packed in plastic |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10233992
|
Greiner Bio-One
606190 |
5 mL | 1/10 |
317.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 22-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10679492
|
Greiner Bio-One
607190 |
10 mL | 2/10 |
273.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- High-grade polystyrene
- Clear, easily legible graduation
- Colored vertical stripe for ease in reading the volume
- With synthetic fibrous filter material for protection against
Specifica
Shape: Shorty | |
Sterile | |
Individually packed in plastic |
Polystyrene | |
Yes | |
Serological Pipet |