Learn More
SHOWA™ Guanto biodegradabile monouso, nitrile, senza polvere
Codice prodotto. p-6830050
Click to view available options
Size:
Extra piccolo
Piccolo
Media
Grande
Molto grande
doppio XL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 90
Codice prodotto. 16223142
Marca: SHOWA™ 6110PF06XS
Edge
Scegli un guanto monouso che aiuta a soddisfare le iniziative Green. I guanti SHOWA 6110PF sono completamente biodegradabili, senza polvere e presentano una finitura ruvida che aggiunge una sensazione tattile e una presa migliore alle condizioni di lavoro
  • Guanti verdi testurizzati all'estremità delle dita, completamente biodegradabili.
  • Disegno ergonomico per una sensazione di seconda pelle.
  • Categoria III, approvata EN 374.
  • Una scelta perfetta per laboratori, lavori di pulizie, servizi di ristorazione, lavori agricoli e di manutenzione e molte altre applicazioni!
Compliance
Data Testing is available upon request.
Specifica
Certificazione/Conformità 21CFR 177.2603, ASTM D5526
Certifications/Compliance (Europe) EU Regulation 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, EU Regulation 1935/2004 & 10/2011
Chemotherapeutic Rated No
Applicazioni Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Colore Verde
Monouso
Finitura esterna polpastrelli testurizzati
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Laboratory/Cleanroom Use Laboratorio
Latex Free
Materiale Nitrilo
Palm Thickness (English) 3.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.09 mm
Powdered Powder Free
Size Extra piccolo
Spessore (sistema imperiale) 4 mil
Spessore (sistema metrico) 0,10 mm
Modello 6110PFXS
Serie 6110PF
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm