Learn More
DuPont™ Maschere facciali Sierra™ sterili
Codice prodotto. 15684894 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
:
Width (Metric): 23 cm
Codice prodotto. 15684894
Marca: DuPont™ D13473980
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Offre la protezione del processo dalla contaminazione umana. Le maschere facciali Dupont™ Sierra™ sterili sono dotate di fascette e rivestimento esterno in rayon pieghettato. Sterilizzate con irradiazione gamma.
  • Sterilizzata con irradiazione gamma
  • Rivestimento esterno in rayon pieghettato
  • Lacci in Tyvek™ con bordatura
  • Nasello in metallo.
  • Bianco, misura unica
  • Larghezza 23 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleanroom Face Mask
Colore Bianco
Materiale Rayon
Size Standard
Sterilità Sterili
Certificazione/Conformità Sterilizzati con irradiazione gamma fin a un valore SAL di 10-6 (ISO 11137-1), adatti all'uso in camere sterili GMP classe C/D (ISO Classe 6-9) senza aree di controllo della carica batterica. Questo accessorio non è certificato CE come indumento protettivo contro le sostanze chimiche
Certifications/Compliance (Europe) Suitable for use in GMP class C/D cleanrooms
Cleanroom Class Class 1000 (ISO 6)
Monouso
Da utilizzare con (applicazione) In camere sterili nei settori biotecnologico, farmaceutico, della produzione di dispositivi medicali e trattamento degli alimenti, dei cosmetici nonché in altri ambienti critici o controllati per la protezione dei processi dalla contaminazione umana
Include Lacci con bordatura, nasello in metallo
Modello D13473980
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.