Learn More
Fisherbrand™ Spazzola per setaccio
Spazzola a doppia estremità per l'uso con setacci per test in acciaio inox Fisherbrand™.
Marca: Fisherbrand™ SV040
Descrizione
- In cotone 100%
- Una tasca esterna sinistra sul petto, due tasche esterne in basso
- Colletto con punte standard
- Chiusura anteriore con automatici
- Polsini dritti
- Bianco
Specifica
Spazzola per terminali | |
Ottone | |
30 x 135 mm |
Nylon | |
1 ciascuno |