Learn More
RETSCH Sieve Shaker AS 200
Retsch™ Sieve Shaker AS 200 features digital setting and display of performance and time.
6820.00€
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) | 6 kg |
---|---|
Requisiti elettrici | 230 V, 50 Hz |
Tensione | 230 V |
Product Type | Sieve Shaker |
Frequenza | 50 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11803550
|
RETSCH
30.025.1001 |
Sound Enclosure Cabinet and EasySieve |
6820.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- NEW: digital display of performance and time
- Suitable for dry and wet sieving
- Excellent separation efficiency even with short sieving times
- Efficient electromagnetic drive
- 3-D throwing motion which ensures optimum use of the open sieve area and lets the sample move Equally over the whole sieving surface
- Sieve stack up to 510 mm height
- Free adjustment of all process parameters (time, performance)
- Optional comfort clamping device
- Optional evaluation software EasySieve
- Maintenance-free
- Easy operation, ergonomic design
Specifica
6 kg | |
230 V | |
50 Hz | |
650 mm |
230 V, 50 Hz | |
Sieve Shaker | |
450 mm |