man
Test
chevron-down
Seleziona la lingua
English
Italian
Search
Stato dell'ordine
Ordine immediato
Accedi
chevron-down
chevron-down
Learn More
Home
Products
Shakers
Sieve Shakers
11773369
Stampa
RETSCH Sieve Shaker AS 450
Marca:
RETSCH 30.026.0001
Dettagli aggiuntivi :
Peso :
198.00000kg
Codice prodotto.
11773369
9240.00€
/ Pezzo
Quantità
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login
per visualizzare lo stock disponibile
Certificati
Accessori e parti di ricambio
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico)
50 kg
Tensione
230 V
Frequenza
50 Hz
Altezza (sistema metrico)
435 mm
Requisiti elettrici
230 V, 50 Hz
Product Type
Sieve Shaker
Profondità (sistema metrico)
658 mm