missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Siglec-G Antibody (805903), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB7775PECY7
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Siglec-G Monoclonal antibody specifically detects Siglec-G in Mouse samples. It is validated for Flow CytometrySpecifica
Siglec-G | |
Monoclonal | |
PE-Cyanine7 | |
PBS | |
Rat | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
89790 | |
Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
IgG2a |
Flow Cytometry | |
805903 | |
Flow Cytometry | |
PRO940;Sialic acid-binding Ig-like lectin 10;SIGLEC10;SIGLEC-10;SLG2 | |
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Siglec-G, Glu20-Gln525, Accession # NP_766488 | |
0.1 mL | |
Primary | |
Mouse | |
Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto