Learn More
SymLine™ Signalbox
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
3 m
55 mm
86 mm
Product Type:
Signalbox T1
Signalbox T5
Tipo di spina:
EU-style
UK-style
US-style
Include:
1 Sensor Input and 1 Potential-free Output
1 connettore
5 Sensor Inputs and 6 Potential-free Outputs
5 connettore
5 ingressi sensore e 6 uscite a potenziale zero
Alarm at Empty State
Alarm at Full State
T5 with 5 Disc Fill Level Sensors
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Il modo intelligente per cambiare un contenitore di smaltimento senza interrompere l'afflusso.
- I LED e il cicalino acustico vi avvisano per tempo prima che il livello di riempimento dei vostri contenitori di raccolta raggiunga un'altezza critica.
- Quando il contenitore viene cambiato, l'allarme può essere disattivato tramite il nuovo touchpad.
Specifica
Specifica
| Product Type | Signalbox T1 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SCAT™ Sensors and Safety Waste Caps |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.1 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3 m |
| Tipo di spina | EU-style |
| Size | 180 x 105 x 55 mm |
| Tensione | 220/230 V |
| Da utilizzare con (applicazione) | Monitoring Filling Levels |
| Include | 5 ingressi sensore e 6 uscite a potenziale zero |