Learn More
SymLine™ Signalbox
Codice prodotto. 17813530 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
3 m
55 mm
86 mm
Product Type:
Signalbox T1
Signalbox T5
Tipo di spina:
EU-style
UK-style
US-style
Include:
1 Sensor Input and 1 Potential-free Output
1 connettore
5 Sensor Inputs and 6 Potential-free Outputs
5 connettore
5 ingressi sensore e 6 uscite a potenziale zero
Alarm at Empty State
Alarm at Full State
T5 with 5 Disc Fill Level Sensors
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17813530
Marca: SymLine™ 117988
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Controlla due livelli di riempimento contemporaneamente, perfetta integrazione nei mobili da laboratorio con la Signalbox integrata
  • Clever way to change disposal container without interrupting the inflow
  • LEDs and acoustic buzzer warn you before filling level of collection containers reaches critical height
  • When container is changed, alert can be muted via new touchpad
Specifica
Product Type Signalbox T5
Da utilizzare con (apparecchiatura) SCAT Sensors and Safety Waste Caps
Lunghezza (sistema metrico) 3 m
Tipo di spina EU-style
Size 180 x 105 x 55 mm
Tensione 230 V
Da utilizzare con (applicazione) Monitoring Filling Levels
Include T5 with 5 Disc Fill Level Sensors