Learn More
SymLine™ Signalbox
Codice prodotto. 17853520 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
3 m
55 mm
86 mm
Product Type:
Signalbox T1
Signalbox T5
Tipo di spina:
EU-style
UK-style
US-style
Include:
1 Sensor Input and 1 Potential-free Output
1 connettore
5 Sensor Inputs and 6 Potential-free Outputs
5 connettore
5 ingressi sensore e 6 uscite a potenziale zero
Alarm at Empty State
Alarm at Full State
T5 with 5 Disc Fill Level Sensors
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17853520
Marca: SymLine™ 108159
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Controlla due livelli di riempimento contemporaneamente, perfetta integrazione nei mobili da laboratorio con la Signalbox integrata
  • Clever way to change disposal container without interrupting the inflow
  • LEDs and acoustic buzzer warn you before filling level of collection containers reaches critical height
  • When container is changed, alert can be muted via new touchpad
Specifica
Product Type Signalbox T1
Da utilizzare con (apparecchiatura) SCAT Sensors and Safety Waste Caps
Lunghezza (sistema metrico) 3 m
Tipo di spina US-style
Size 180 x 105 x 55 mm
Tensione 110 V
Da utilizzare con (applicazione) Monitoring Filling Levels
Include Alarm at Empty State