Learn More
SymLine™ Signalbox
Codice prodotto. 17873520 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
3 m
55 mm
86 mm
Product Type:
Signalbox T1
Signalbox T5
Tipo di spina:
EU-style
UK-style
US-style
Include:
1 Sensor Input and 1 Potential-free Output
1 connettore
5 Sensor Inputs and 6 Potential-free Outputs
5 connettore
5 ingressi sensore e 6 uscite a potenziale zero
Alarm at Empty State
Alarm at Full State
T5 with 5 Disc Fill Level Sensors
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17873520
Marca: SymLine™ 108161
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Controlla due livelli di riempimento contemporaneamente, perfetta integrazione nei mobili da laboratorio con la Signalbox integrata
  • Clever way to change disposal container without interrupting the inflow
  • LEDs and acoustic buzzer warn you before filling level of collection containers reaches critical height
  • When container is changed, alert can be muted via new touchpad
Specifikationer
Product Type Signalbox T1
Da utilizzare con (apparecchiatura) SCAT™ Sensors and Safety Waste Caps
Lunghezza (sistema imperiale) 7.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 3 m
Materiale HDPE-EC
Tipo di spina UK-style
Size 180 x 105 x 55 mm
Tensione 220/230 V
Include Alarm at Empty State
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.