Learn More
SymLine™ SignalBox2
Controlla due livelli di riempimento contemporaneamente, perfetta integrazione nei mobili da laboratorio con la Signalbox integrata
Marca: SymLine™ 106583
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
I LED e il cicalino acustico vi avvisano in tempo utile prima che il livello di riempimento dei vostri contenitori di raccolta raggiunga un'altezza critica. Quando il contenitore viene cambiato, l'allarme può essere disattivato tramite il nuovo touchpad. Pompe e altri dispositivi esterni possono essere comodamente attivati tramite l'interfaccia integrata. Secondo le direttive ATEX, i sensori Ex devono essere installati insieme a un amplificatore di commutazione quando vengono utilizzati in aree a rischio di esplosione (zone Ex). Le centraline di segnalazione e l'amplificatore di commutazione devono essere collocati al di fuori della zona Ex.Specifica
2-channel | |
Safety Waste Cap and Electronic Level Controllers | |
36 x 139 x 74 mm |
Liquid Spill Alarm | |
Cavo di alimentazione 230 V con estremità aperta e morsetto | |
Alimentazione US |