Learn More
PEPperCHIP™ Signature Microarray
Signature Microarray with 5500 randomized peptides printed in duplicate. The microarray can be used for epitope mapping, serum screening or biomarker discovery.
Marca:  PEPperCHIP™ SPC.049.001
Codice prodotto. 16397778
  • 593.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Microarray Content: Randomized peptides with the following amino acid frequencies: 6% for R, S, T, W, Y; 5% for A, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, V
  • Peptide Length: 15 aa random peptides
  • Number of Peptides: 5500 printed in duplicate and HA, polio and c-Myc control peptides
Specifica
Specifica
PEGMA/PMMA
1 Slide
1 mm
Transparent
Individual barcode for each microarray
High-density Peptide Microarray
Non-sterile
1 array copy per microarray
Combinatorial peptide synthesis by amino acid laser printing
ISO 9001:2015
RUO
Microscopic Glass
Antibody validation, epitope mapping, serum screening, biomarker discovery
75.4 x 25 mm