Learn More
Epredia™ Signature Series™ Clarifier™ 1, 2
Codice prodotto. 10096348 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
4 x 1 gal.
Tipo:
Clarifier 1
Clarifier 2
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 10096348
Marca: Epredia™ 7442
Enhance the nuclear definition and clarity of Signature Series hematoxylins with Epredia™ Signature Series Clarifier™ 1, 2.
  • Improves contrast between Nuclei and Cytoplasm
  • Increases cell transparency
  • Removes background staining caused by excessive tissue adhesive
  • Removes unwanted hematoxylin staining from adhesive without affecting nuclear staining
Note:
  • Clarifier 1 is recommended with Hematoxylin 7211 and Hematoxylin 1
  • Clarifier 2 is recommended with Hematoxylin 7212 and Hematoxylin 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Clarifier 2
Quantità 4 x 1 gal.
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetic acid