Learn More
Epredia™ Signature Series™ Clarifier™ 1, 2
Enhance the nuclear definition and clarity of Signature Series hematoxylins with Epredia™ Signature Series Clarifier™ 1, 2.
23.00€ - 116.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10096348
|
Epredia™
7442 |
Clarifier 2 | 4 x 1 gal. |
116.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10693629
|
Epredia™
7401 |
Clarifier 1 | 1 gal. |
42.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10603639
|
Epredia™
7402 |
Clarifier 2 | 1 gal. |
23.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Improves contrast between Nuclei and Cytoplasm
- Increases cell transparency
- Removes background staining caused by excessive tissue adhesive
- Removes unwanted hematoxylin staining from adhesive without affecting nuclear staining
- Clarifier 1 is recommended with Hematoxylin 7211 and Hematoxylin 1
- Clarifier 2 is recommended with Hematoxylin 7212 and Hematoxylin 2